グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
70.0-72.0%
形状
liquid
不純物
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
強熱残分
≤0.003% (as SO4)
色
APHA: ≤10
密度
1.670 g/cm3
微量陰イオン
chlorate (ClO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ag: ≤0.00001%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000005%
Ba: ≤0.000002%
Be: ≤0.000002%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000005%
Cu: ≤0.00001%
Fe: ≤0.0001%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000002%
Mg: ≤0.00005%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000005%
Ni: ≤0.00001%
Pb: ≤0.000005%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000005%
Zn: ≤0.00001%
Zr: ≤0.00001%
SMILES記法
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI Key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30755-2.5L-M:
30755-1L-M:
30755-BULK-M:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)