Merck
311413
Sigma-Aldrich
過塩素酸
ACS reagent, 60%
別名:
PCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HClO4
CAS番号:
分子量:
100.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
7 mmHg ( 25 °C)
形状
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
60%
不純物
≤0.001% N compounds
≤5 ppm Silicate and phosphate (as SIO2)
強熱残分
≤0.003%
APHA: ≤10
密度
1.535 g/mL at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤1 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
SMILES記法
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI Key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 微細構造、酸化物層、および電荷移動反応が二重層静電容量にどのように影響するか。パート 1:電気化学的に活性な表面積(ECSA)を推定するためのインピーダンス分光法とサイクリックボルタンメトリー。: 過塩素酸は、物理化学における正確な測定と分析のための電気化学研究に不可欠な電極の洗浄と準備に使用されました(Schalenbach et al., 2024)。
  • 過塩素酸による脱タンパク質化を伴うイオンクロマトグラフィーを使用した市販の牛乳中のリンの測定。: この研究では、イオンクロマトグラフィーでの脱タンパク質化に過塩素酸を使用することを強調し、食品化学と品質管理への応用を実証しています(Yoshikawa et al., 2024)。
  • エチオピア、オロミア州ムカトゥリ町の生乳に含まれる必須金属と潜在的に有毒な金属の評価。: 過塩素酸は牛乳サンプルの消化に使用され、環境化学における分析技術による金属含有量の測定を容易にしました(Tola et al., 2024)。
  • 多層カーボンナノチューブで修飾したガラス状炭素と電気化学的に生成されたパラジウムナノ粒子に基づくホルムアルデヒド酸化用の電気化学プラットフォームの製造と特性評価。: この研究では、高度な電気化学センサーと分析方法の開発に不可欠な電極の修飾に過塩素酸を使用しました(Leniart et al., 2024)。
その他情報
ACS仕様は、濃度を除き、製品244252と同じです
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第6類:酸化性液体
過塩素酸
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
311413-1L:
311413-BULK:
311413-2.5L:
311413-100ML:
311413-4X100ML:
311413-500ML:
311413-3.6KG:
311413-100G:
311413-VAR:
311413-2.5L-PW:
311413-500ML-PW:
311413-100ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
He-Ping Zhao et al.
Environmental science & technology, 47(3), 1565-1572 (2013-01-10)
We evaluated a strategy for achieving complete reduction of perchlorate (ClO(4)(-)) in the presence of much higher concentrations of sulfate (SO(4)(2-)) and nitrate (NO(3)(-)) in a hydrogen-based membrane biofilm reactor (MBfR). Full ClO(4)(-) reduction was achieved by using a two-stage
Martin G Liebensteiner et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6128), 85-87 (2013-04-06)
Perchlorate and chlorate anions [(per)chlorate] exist in the environment from natural and anthropogenic sources, where they can serve as electron acceptors for bacteria. We performed growth experiments combined with genomic and proteomic analyses of the hyperthermophile Archaeoglobus fulgidus that show
Dipanwita Das et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 4018-4026 (2013-02-28)
Catalytic four-electron reduction of O2 by ferrocene (Fc) and 1,1'-dimethylferrocene (Me2Fc) occurs efficiently with a dinuclear copper(II) complex [Cu(II)2(XYLO)(OH)](2+) (1), where XYLO is a m-xylene-linked bis[(2-(2-pyridyl)ethyl)amine] dinucleating ligand with copper-bridging phenolate moiety], in the presence of perchloric acid (HClO4) in
Anna Weinberg et al.
Journal of abnormal psychology, 124(4), 878-889 (2015-07-28)
Depressive disorders are associated with significant economic and public health burdens as well as increased morbidity. Yet, perhaps due to the heterogeneous nature of the disease, prevention and intervention efforts are only moderately efficacious. A better understanding of core mechanisms
Dipanwita Das et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(7), 2825-2834 (2013-02-12)
Selective two-electron plus two-proton (2e(-)/2H(+)) reduction of O(2) to hydrogen peroxide by ferrocene (Fc) or 1,1'-dimethylferrocene (Me(2)Fc) in the presence of perchloric acid is catalyzed efficiently by a mononuclear copper(II) complex, [Cu(II)(tepa)](2+) (1; tepa = tris[2-(2-pyridyl)ethyl]amine) in acetone. The E(1/2)