Merck
30315-M
Sigma-Aldrich
ヨウ化カリウム
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KI
CAS番号:
分子量:
166.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0%
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
フォーム
crystalline
不純物
Reducing substances, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
≤10 ppm total nitrogen (N)
損失
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
6-8 (20 °C, 5%)
mp
681 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 ppm
iodate (IO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.03%
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium iodide (KI) is an inorganic potassium salt. It is used as an iodide ion source for nucleophilic displacement reactions and acts as a mediator during the electrochemical oxidations of aldehydes. In presence of an acid, KI cleaves some ethers. KI reacts with sulfonyl chlorides to produce symmetrical thiosulfonic S-esters. In the presence of oxidizing agents, KI iodinates aromatic compounds and organothallium compounds.
アプリケーション
Potassium iodide is used:
  • As a solid base catalyst loaded with alumina for transesterification of soybean oil with methanol.
  • As a iodide source in the solvothermal synthesis of BiOI (bismuth oxyiodide) microspheres using ethylene glycol solvent.
  • In the synthesis of RGO (reduced graphene oxide) from GO (graphite oxide) in presence of HCl–KI mixture.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30315-250G-M:
30315-1KG-M:
30315-6X1KG-M:
30315-BULK-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)