Merck
28636-U
Hamilton® 1725N syringe
volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
blunt tip stainless steel (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga (blunt tip)
詳細
1725N
gastight
特徴
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203079
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250 μL
適合性
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)