Merck
26710-U
ハミルトンRNシリンジ用® ニードル、丸先端
volume 250-10000 μL, needle size 16 ga (blunt tip), blunt tip (PEEK), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
blunt tip PEEK needle (point style 3)
ニードルサイズ
16 ga (blunt tip)
詳細
replacement needle
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 8650-01
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250-10000 μL
適合性
for use with Hamilton 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
ポリエ-テルエ-テルケトン(PEEK)。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)