Merck
24908
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClNO4P · C7H9N
CAS番号:
分子量:
354.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C8H7ClNO4P.C7H9N/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8(6)14-15(11,12)13;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-4,10H,(H2,11,12,13);2-5H,8H2,1H3
InChI Key
IUBOLLVEZYFKQN-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Sales restrictions may apply
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
24908-100MG:
24908-VAR:
24908-500MG:
24908-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)