安全性情報
2162/16
Cone & Plate Viscosity Standard
certified reference material, 6055 mPa.s (25.00°C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 301-56, D 1343-56
6055 mPa.s(25.00 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cone & Plate Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
2162/16-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)