戻る
Cone & Plate Viscosity Standard
Products
メーカー
フォーマット
アプリケーション
標準物質の種類
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
2162/22
Cone & Plate Viscosity Standard,
certified reference material, 28.97 mPa.s (25.00°C)
表示
価格を表示
2162/9
Cone & Plate Viscosity Standard,
certified reference material, 391.0 mPa.s (25.00°C)