物質
cone tip stainless steel (point style 1)
ニードルサイズ
23s ga (cone tip)
特徴
point style 1
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7786-01
ニードルL × 外径
43 mm × 0.64 mm
容量
5-10 μL
適合性
for use with Hamilton 5-10 μL ASRN syringes
for use with Hamilton 75ASRN, 175ASRN, 701ASRN, 1701ASRN
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)