Merck
19542
Supelco
プロシアニジン B1
analytical standard
別名:
(−)-エピカテキン(4β-8)-(+)-カテキン, cis,trans″-4,8″-ビ-(3,3′,4′,5,7-ペンタヒドロキシフラバン), プロアントシアニジンB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H26O12
CAS番号:
分子量:
578.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4cc(O)cc(O)c34)c5ccc(O)c(O)c5)c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26+,27+,28+,29+/m0/s1
InChI Key
XFZJEEAOWLFHDH-UKWJTHFESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロシアニジンB1は、果実中のフェノール化合物です。果汁の不純物成分の指標として広く使用されてきました。強力な抗酸化特性があります。
アプリケーション
プロシアニジンB1は、モデルワインのプロシアニジンB1成分へのエラギタンニン、エラグ酸、ナラ材からの揮発性化合物の影響を理解するために行われる研究中に、HPLCを用いたフェノール化合物の定量に使用されています。 HPLC法を用いてリンゴやナシ由来のフェノール酸を決定するための参照材料として使用されます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
この化合物はシナモムム属およびサンザシ属の植物に一般的に見られます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
19542-VAR-F:
19542-1MG-F:
19542-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lijun Wang et al.
PloS one, 8(5), e64664-e64664 (2013-06-07)
Proanthocyanidins (PAs) contribute to poplar defense mechanisms against biotic and abiotic stresses. Transcripts of PA biosynthetic genes accumulated rapidly in response to infection by the fungus Marssonina brunnea f.sp. multigermtubi, treatments of salicylic acid (SA) and wounding, resulting in PA
Effect of ellagitannins, ellagic acid and volatile compounds from oak wood on the (+)-catechin, procyanidin B1 and malvidin-3-glucoside content of model wines.
Jord?o, A. M., et al.
Australian Journal of Grape and Wine Research, 14.3, 260-270 (2008)
Ana Luiza Sereia et al.
PloS one, 14(2), e0212089-e0212089 (2019-02-15)
Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia and has no cure. Therapeutic strategies focusing on the reduction of oxidative stress, modulation of amyloid-beta (Aβ) toxicity and inhibition of tau protein hyperphosphorylation are warranted to avoid the development
A Schieber et al.
Journal of chromatography. A, 910(2), 265-273 (2001-03-23)
A new HPLC stationary phase has been applied to the analysis of phenolic acids and flavonoids with diode array and mass spectrometric detection. The separation of 26 standard compounds was achieved within 1 h. The stationary phase displayed excellent resolution
María-Ángeles Del-Castillo-Alonso et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 109, 374-386 (2016-11-05)
In the present study we assessed the effects of ambient solar UV exclusion on leaf physiology, and leaf and berry skin phenolic composition, of a major grapevine cultivar (Tempranillo) grown under typically Mediterranean field conditions over an entire season. In
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.