Merck
17221
Millipore
トリプトン酵母エキス寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 12 g/L
casein enzymic hydrolysate, 6 g/L
yeast extract powder, 3 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
アプリケーション
ISO 6222:1999規格に基づく水中微生物数の推定でISO委員会により推奨されています。
調製ノート
蒸留水1 Lに21 gを懸濁させます。培地を完全に溶解させるために、沸騰するまで加熱します。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17221-500G:
17221-BULK:
17221-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)