製品種目
BioChemika
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
bromothymol blue, 0.024 g/L
mucic acid, 10 g/L
peptone, 10 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Shigella spp.
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17178-500G:
17178-100G:
17178-VAR:
17178-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)