グレード
for molecular biology
無菌性
non-sterile
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder
mp
≥220 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
適合性
suitable for β-galactosidase test
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI Key
SUWPNTKTZYIFQT-LMXXTMHSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide (X-GalNAc)is a chromogenic substrate for for N-acetyl-β-galactosidase, used to determine the presence or absence of a cloned DNA insert in bacteria growing on agar plates.
アプリケーション
Suitable for use in selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype. Also suitable for the detection of Candida albicans.
原理
When X-GalNAc is hydrolyzed by β-galactosidase, the resulting product will form a blue precipitate. Lac+ colonies grown in the presence of X-GalNAc turn blue in color, allowing for easy differentiation between lac+ and lac- colonies.
関連製品
製品番号
詳細
価格
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)