Merck
16304
Sigma-Aldrich
トリエチルアミン
purum, ≥99% (GC)
別名:
N,N-ジエチルエタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
605283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
51.75 mmHg ( 20 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
593 °F
expl. lim.
8 %
不純物
≤0.003% non-volatile matter
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16304-1L:
16304-2.5L:
16304-4X2.5L:
16304-140KG:
16304-25KG:
16304-BULK:
16304S-40KG:
16304-VAR:
16304-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Acid-base reactions in non-dissociating solvents. Acetic acid and triethylamine in carbon tetrachloride and chloroform.
Barrow GM and Yerger EA.
Journal of the American Chemical Society, 76(20), 5211-5216 (1954)
The asymmetric intramolecular Heck reaction in natural product total synthesis.
Amy B Dounay et al.
Chemical reviews, 103(8), 2945-2964 (2003-08-14)
THE SPECIFIC PRECIPITATION OF ORTHOPHOSPHATE AND SOME BIOCHEMICAL APPLICATIONS.
Y SUGINO et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 2360-2364 (1964-07-01)
Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(5), 843-848 (2000-05-29)
The vinylation of iodobenzene with methyl acrylate has been studied with several supported palladium catalysts in N-methylpyrrolidone in the presence of triethylamine and/or sodium carbonate. The reaction can be performed in air without any solubilizing or activating ligands. It was
Kai Morino et al.
Scientific reports, 5, 8953-8953 (2015-05-21)
Well-trained clinicians may be able to provide diagnosis and prognosis from very short biomarker series using information and experience gained from previous patients. Although mathematical methods can potentially help clinicians to predict the progression of diseases, there is no method