安全性情報
16187
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 17
alkaline cleaner free of chlorine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UBA番号:
08050023
UNSPSCコード:
12352000
NACRES:
NA.22
品質水準
pH
11.5-13.5 (20 °C, 1%)
密度
1.35-1.41 g/cm3 (20°C)
詳細
SODOSIL RA 17 is a sterilization and decontamination kit, used to clean lab containers and surfaces for downstream scientific operations involving cell culture and related techniques.
法的情報
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16187-6X1L:
16187-BULK:
16187-5L:
16187-35KG:
16187-1L:
16187-VAR:
16187-4X5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)