安全性情報
16174
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 21
acid pre-rinse and rinsing solution with phosphoric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UBA番号:
08050017
UNSPSCコード:
12352000
NACRES:
NA.22
品質水準
pH
1-3 (20 °C, 1%)
密度
1.40-1.46 g/mL at 20 °C
アプリケーション
SODOSIL RA 21 is a sterilization and decontamination kit, generally employed in disinfecting lab containers or surfaces used for downstream scientific studies utilizing cell culture, and associated techniques.
法的情報
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16174-1000KG:
16174-35KG:
16174-30KG:
16174-4X5L:
16174-5L:
16174-BULK:
16174-6X1L:
16174-VAR:
16174-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A simple cleaning and fluorescent staining protocol for recent and fossil diatom frustules.
Friedrichs L.
Diatom research, 28(3), 317-327 (2013)