グレード
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
analytical standard
蒸気密度
5.83 (vs air)
蒸気圧
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
H&D Fitzgerald Ltd.
屈折率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
密度
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
mixture
SMILES記法
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI Key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
- Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.010 Kg/m3
- Provided in a sealed glass ampoule of 10 mL to assure safe delivery
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on the expiry date for an effective audit
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15889-10ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック