Merck
14249
Supelco
2-フリルメチルケトン
analytical standard
別名:
2-アセチルフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O2
CAS番号:
分子量:
110.11
Beilstein:
107909
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.506-1.508
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
67 °C/10 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI Key
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
14249-1ML:
14249-BULK:
14249-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rosa Perestrelo et al.
Journal of chromatography. A, 1381, 54-63 (2015-01-27)
An improved, reliable and powerful analytical strategy based on digitally controlled microextraction by packed sorbent (MEPS) combined with ultrahigh pressure liquid chromatography (UHPLC) was validated for the simultaneous identification and quantification of major furanic derivatives, namely 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde (5HMF), 5-methyl-2-furaldehyde (5MF)