Merck
12102
Sigma-Aldrich
クロラミンT 三水和物
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98-103%
別名:
N-クロロ-p-トルエンスルホンアミド ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
281.69
Beilstein:
3924168
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
98-103%
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
ortho compounds, complies
≤2% insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 5%)
mp
167-170 °C (lit.)
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI Key
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
377.6 °F - closed cup
引火点(℃)
192 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
12102-25KG:
12102-6X1KG:
12102-1KG:
12102-BULK:
12102-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)