Merck
110167
Sigma-Aldrich
エタノールアミン
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
2-アミノエタノール, 2-アミノエチルアルコール, ETA, MEA, MEA-LCI, MEA90, モノエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
61.08
Beilstein:
505944
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
1436 °F
expl. lim.
17 %
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
溶解性
water: miscible 1000 g/L at 20 °C
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI Key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
This product has been replaced by 15014-ALDRICH | Ethanolamine, ≥99% | NH2CH2CH2OH
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110167-18L:4.548173102672E12
110167-1L:4.548173102689E12
110167-25ML:4.548173102696E12
110167-100ML:4.548173102665E12
110167-4L:4.548173102702E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fast one-step synthesis of N-doped carbon dots by pyrolyzing ethanolamine.
Dong X, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(36), 7477-7481 (2014)
Surface reactions of brominated arenes as a model for the formation of chlorinated dibenzodioxins and-furans in incineration: inhibition by ethanolamine.
Lippert T, et al.
Environmental Science & Technology, 25(8), 1485-1489 (1991)
Aqueous solvation and functionalization of weak-acid polyelectrolyte thin films.
Peez RF, et al.
Langmuir, 14(15), 4232-4237 (1998)
Fong-Fu Hsu et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 13(5), 558-570 (2002-05-22)
Negative-ion electrospray ionization tandem quadrupole mass spectrometry provides a useful method for the structural characterization of ceramides. Fragment ions referring to the identities of the fatty acid substituent and of the long chain base of the molecules are readily available
J E Vance
Biochimica et biophysica acta, 1045(2), 128-134 (1990-07-16)
Monolayer cultures of rat hepatocytes have been examined for their ability to secrete ethanolamine plasmalogen as a component of nascent lipoproteins. In culture medium from these cells, ethanolamine plasmalogen comprises approx. 20-30% of total ethanolamine glycerophospholipids when measured either as