Merck
09780
Sigma-Aldrich
Boc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
12-(Boc-amino)dodecanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H33NO4
CAS番号:
分子量:
315.45
Beilstein:
1980302
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
colorless to white
mp
78-83 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
InChI Key
NNPOZNVKUHYVEJ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Long, hydrophobic linker; Synthesis of novel lipid
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09780-500MG:
09780-VAR:
09780-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I.T. Dorn et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 2753-2753 (1998)
K. Hiruma et al.
Tetrahedron, 54, 15781-15781 (1998)