Merck
09506
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-β-nitrostyrene
≥98.5% (sum of isomers, GC)
別名:
1-(4-Fluorophenyl)-2-nitroethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6FNO2
CAS番号:
分子量:
167.14
Beilstein:
2208372
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.5% (sum of isomers, GC)
mp
99-102 °C
官能基
amine
fluoro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI Key
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
09506-VAR:
09506-25G:
09506-BULK:
09506-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)