テクニック
LPLC: suitable
品質水準
表面積
~500 m2/g
損失
≤1.0% loss on drying
マトリックス活性基
Silica
粒径
~40 μm
ポアサイズ
60 Å porosity
かさ密度
~0.5 g/mL
包装
1パッケ-ジ100 g入り。
法的情報
本製品の使用は、米国特許番号6,156,896、5,859,247、5,777,121、6,673,539により保護されています。
FluoroFlash is a registered trademark of Fluorous Technologies, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
08965-BULK-F:
08965-1EA-F:
08965-100G-PW:
08965-VAR-F:
08965-100G-F:
08965-1EA-BULK-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)