Merck
08564
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.5 mmol/g amine loading
別名:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
品質水準
標識化の程度
~1.5 mmol/g amine loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
08564-1G:
08564-BULK:
08564-25G:
08564-VAR:
08564-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)