Merck
07955
Sigma-Aldrich
2-(Phenylthio)aniline
≥98.0% (GC)
別名:
2-Aminophenyl phenyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NS
CAS番号:
分子量:
201.29
Beilstein:
2363643
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
gray-brown
mp
43 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
Nc1ccccc1Sc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI Key
DGBISJKLNVVJGD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07955-500G:
07955-100G:
07955-BULK:
07955-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)