Merck
225045
Sigma-Aldrich
2-(Phenylsulfonyl)aniline
97%
別名:
2-Aminophenyl phenyl sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO2C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
233.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
120-122 °C (lit.)
官能基
sulfone
SMILES記法
Nc1ccccc1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2S/c13-11-8-4-5-9-12(11)16(14,15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI Key
JBCUKQQIWSWEOK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(Phenylsulfonyl)aniline may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
225045-100G:
225045-BULK:
225045-VAR:
225045-5G:
225045-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)