Merck
07589
Supelco
α-マンゴスチン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26O6
CAS番号:
分子量:
410.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
InChI Key
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
マンゴスチン(Garcinia mangostana)より単離されたキサントン誘導体。抗酸化剤および抗炎症剤。
マンゴスチン(Garcinia mangostana)より単離されたキサントン誘導体。抗酸化剤および抗炎症剤。α-マンゴスチンはミトコンドリア経路を経由してアポトーシスを誘発することが示されており、細胞の増殖を抑え腫瘍発生を阻害します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
07589-BULK:
07589-VAR:
07589-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)