Merck
07411
Millipore
Xylose Disks
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
製品種目
BioChemika
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | utilization test: suitable
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
bacteria
アプリケーション
炭水化物発酵能に基づく細菌の鑑別に使用します。
原理
Xylose disks are used based on the principle that microorganisms can only ferment certain carbohydrates. The ability to cleave various carbohydrates depends on the type of enzymes they possess. This can be detected either by gas production (CO2) in liquid media or change in color of the pH indicator because of the acid production.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07411-25DISC-BULK:
07411-25DISCS:
07411-VAR:
07411-BULK:
07411-10X25DISCS:
07411-10X25D-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.