Merck
07305
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctanoyl]-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H29NO5
CAS番号:
分子量:
303.39
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC)=O)CC([O-])=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07305-10MG:
07305-VAR:
07305-50MG:
07305-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)