Key Documents
05951501
イランイラン油
secondary reference standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
由来生物
Cananga odorata
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Geranyl acetate (quantitative); Benzyl acetate, Linalool (qualitative)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)