Merck
05595
Supelco
3-シクロヘキセン-1-イルベンゼン
analytical standard
別名:
3-Cyclohexen-1-ylbenzene, 4-Phenylcyclohexene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14
CAS番号:
分子量:
158.24
Beilstein:
1930089
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.539-1.545
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CC(CC=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2
InChI Key
XWCWNUSFQVJNDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-Phenyl-1-cyclohexene is an analog of vinylcyclohexene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
05595-25MG:
05595-VAR:
05595-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dermal sensitization potential and inhalation toxicological evaluation of 4-phenylcyclohexene.
Nitschke DK, et al.
American Industrial Hygiene Association Journal, 52(5), 192-197 (1991)
4-Phenylcyclohexene: 2-week inhalation toxicity and neurotoxicity studies in Swiss-Webster mice.
Beekman MJ, et al.
Food And Chemical Toxicology, 34(9), 873-881 (1996)
Differential ovotoxicity of 4-vinylcyclohexene and its analog, 4-phenylcyclohexene.
Hooser SB, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 119(2), 302-305 (1993)