アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
230-236 °C
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-4-2-7(6-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
InChI Key
QURCVMIEKCOAJU-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia valeriana
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05407-VAR:
05407-10MG:
05407-BULK:
Mattia Gasperotti et al.
Talanta, 128, 221-230 (2014-07-26)
An increasing number of studies have concerned the profiling of polyphenol microbial metabolites, especially in urine or plasma, but only a few have regarded their accurate quantification. This study reports on a new ultra-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry method