Merck
04825
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl bromide
≥98.0%
別名:
Mesyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3BrO2S
CAS番号:
分子量:
159.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0%
屈折率
n20/D 1.510
密度
1.954 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CS(Br)(=O)=O
InChI
1S/CH3BrO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
InChI Key
ITYJDNHFRZSTJY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
04825-BULK-F:
04825-5ML-F:
04825-25ML-F:
04825-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)