由来生物
synthetic
品質水準
認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
アッセイ
98.5-101.0% anhydrous basis
フォーム
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
alcohol: soluble 1 gm in 100 ml (95%)
alcohol: soluble 1 gm in 315 ml (Absolute)
glycerol: soluble 1 gm in 18 ml
water: soluble 1 g/mL
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
hexane: insoluble
methanol: very soluble
propylene glycol: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04573-VAR-F:
04573-50G-F:
04573-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック