Merck
04060
Sigma-Aldrich
4-(Boc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CNHCH2C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
251.28
Beilstein:
2854286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (T)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
white to almost white
mp
164-168 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI Key
LNKHBRDWRIIROP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04060-BULK:
04060-1G:
04060-5G:
04060-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)