03830
Ethylene glycol monosalicylate
≥98.0% (GC)
別名:
Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
n20/D 1.549
bp
166 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
InChI Key
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
339.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
171 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
03830-BULK:
03830-500ML:
03830-100ML:
03830-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)