Merck
03694
Sigma-Aldrich
L-β-Homoserine
≥98.0% (TLC)
別名:
(R)-3-Amino-4-hydroxybutyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO3
CAS番号:
分子量:
119.12
Beilstein:
7770197
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to off-white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](CO)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(2-6)1-4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChI Key
BUZICZZQJDLXJN-GSVOUGTGSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
03694-500MG:
03694-BULK:
03694-VAR:
03694-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)