About This Item
78 °C
44.6 mmHg
おすすめの製品
グレード
for residue analysis
品質水準
100
500
蒸気密度
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
製品種目
PESTANAL®
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
19 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
濃度
≥99.8 % (v/v)
テクニック
GC/MS: suitable
不純物
≤0.0005% non volatile
≤0.05% water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
≤0.0005%
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.361-1.363
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
その他情報
脚注
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02851-VAR:
02851-1L:
02851-BULK:
02851-2.5L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)