Merck
02568
Sigma-Aldrich
cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene
technical, ~85% (GC)
別名:
cis-2-Ethoxyvinyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7BrO
CAS番号:
分子量:
151.00
Beilstein:
1719935
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
~85% (GC)
屈折率
n20/D 1.474
bp
139-142 °C
密度
1.42 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCO\C=C/Br
InChI
1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
InChI Key
BCFCTTHZFYZOHT-ARJAWSKDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Used to prepare the lithium compound
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
02568-25ML:
02568-BULK:
02568-VAR:
02568-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K.S.Y. Lan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 1595-1595 (1978)