グレード
primary reference standard
品質
mixture of Silybin A and B
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)C2Oc3cc(ccc3OC2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20?,23-,24?,25+/m0/s1
InChI Key
SEBFKMXJBCUCAI-DBMPWETRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
02000585-10MG:
02000585-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)