Merck
01869
Millipore
馬尿酸塩ストリップキット
suitable for microbiology
別名:
馬尿酸塩ストリップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
テクニック
microbe id | specific enzyme detection: suitable
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Campylobacter spp.
Gardnerella vaginalis
Streptococcus spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
B群連鎖球菌(group B streptococci)、カンピロバクター・ジェジュニ(Campylobacter jejuni)、ガードネレラ・バギナリス(Gardnerella vaginalis)、その他の微生物の馬尿酸ヒドロラーゼ活性を確認する検査。
この検査は、細菌酵素である馬尿酸ヒドロラーゼによって基質(馬尿酸ナトリウム)が加水分解され、安息香酸とグリシンが生成する作用に基づいたものです。この酵素反応でグリシンが生成した場合、24時間インキュベーションした後、色素(ニンヒドリン)を添加すると、青紫色の物質が生成して検出できます。
構成
このキットには、馬尿酸ナトリウムで飽和させた馬尿酸塩ストリップ(製品番号 92472)50本と、15 mLの希釈液に溶解した350 mgの色素原(製品番号 01875)が含まれます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.