安全性情報
01496
Supelco
Thulium Standard for ICP
TraceCERT®, 1000 mg/L Tm in nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L Tm in nitric acid
テクニック
ICP: suitable
フォーマット
single component solution
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アナリシスノート
1000 mg/L Tmの2%硝酸溶液、
高純度Tm2O3、HNO3 、および水で調製。
その他情報
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01496-100ML:4.548173961682E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Steven Pappas et al.
Journal of analytical toxicology, 39(5), 347-352 (2015-03-01)
Smoking remains the leading cause of preventable death in the USA. Much of the focus on harmful and potentially harmful constituents (HPHCs) in tobacco products has been on cigarettes. Little cigars gained popularity over the last decade until tobacco taxes