製品名
アセトニトリル, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
72.8 mmHg
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
8 % (lit.)
不純物
≤0.001% free alkali (as NH3)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% benzene (GC)
≤0.2% propionitrile (GC)
≤0.2% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
n20/D 1.344
bp
81-82 °C (lit.)
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.05 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC#N
フォーマット
neat
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00700-2.5L-C:
00700-1L:4548173100500
00700-250ML:4548173100524
00700-BULK-C:
00700-2.5L:4548173100517
00700-BULK:
00700-4X2.5L:4548173243436
00700-6X1L:4548173243443
00700-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)