certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
>360 °C (lit.)
mp
123-126 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)\N=N/c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N3/c13-10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2/b15-14+
InChI Key
QPQKUYVSJWQSDY-CCEZHUSRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aminoazobenzenes (AABs) are a class of compounds containing the azo group, which renders them colored. They have been used as dyes for fabrics, polishes, and food. 4-dimethylaminoazobenzene (DMAB), was used to color margarine.
アプリケーション
The 4-Aminoazobenzene CRM can also be used as given below:
- To study the spectral characteristics of 1-(2,4-diamino phenylazo) naphthalene and 4-aminoazobenzene by tautomerization and inclusion complexation
- To study the inclusion complexes of ß-cyclodextrin (ß-CD) with 4-hydroxyazobenzene and 4-aminoazobenzene
- In the detection of 4-aminoazobenzene using copper nanoclusters prepared using ascorbic acid
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00442-VAR:
00442-50MG:
00442-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)