製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
powder or crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
1.5-3.0 (25 °C, 0.01 M in H2O)
有効pH範囲
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
mp
219 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.05 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.05 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.20
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00307-VAR:
00307-100G:
00307-5G:
00307-BULK:
00307-25G:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)