グレード
SAJ first grade
蒸気圧
1 mmHg ( 428 °C)
アッセイ
≥95.0%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
利用可能性
available only in Japan
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37-0290-5-500G-J:
37-0290-2-25G-J:
試験成績書(COA)