安全性情報
34-0050
Sigma-Aldrich
ライト染色液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
利用可能性
available only in Japan
適合性
血液染色用
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34-0050-5-500ML-J:
34-0050-6-100ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Young-Joo Jeong et al.
Anatomy & cell biology, 43(4), 294-302 (2011-01-27)
Asthma is a Th2-dependent disease mediated by IgE and Th2 cytokines, and asthmatic patients suffer from oxidative stresses from abnormal airway inflammation. Vitamin C is a micro-nutrient functioning as an antioxidant. When administered at a mega-dose, vitamin C has been