Merck
01-4870
Sigma-Aldrich
シュウ酸アンモニウム 一水和物
JIS special grade, ≥99.5%
別名:
シュウ酸 二アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2C2O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
142.11
Beilstein:
3759830
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystalline
利用可能性
available only in Japan
pH
6.0-7.0 (25 °C, 14.2 g/L)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI Key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-4870-5-500G-J:
01-4870-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Sato
Phytochemistry, 19, 1939-1939 (1980)
Yuancun Qiao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(14), 2755-2760 (2015-08-13)
Negative linear compressibility (NLC) is a relatively uncommon phenomenon and rarely studied in organic systems. Here we provide the direct evidence of the persistent NLC in organic mineral ammonium oxalate monohydrate under high pressure using synchrotron X-ray powder diffraction, Raman
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)