グレード
SAJ first grade
アッセイ
90.0-102.0%
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: sodium
利用可能性
available only in Japan
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
InChI Key
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-4300-5-500G-J:
28-4300-8-18KG-J:
28-4300-8-20KG-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)