安全性情報
28-0370
Sigma-Aldrich
Schneider′s aceto-carmine
別名:
カルミン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
形状
liquid
利用可能性
available only in Japan
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
核染色用
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-0370-2-25ML-J:4.548173015491E12
28-0370-5-500ML-J:4.548173015507E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1